Calciumcarbonat, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff (max. 0,002% Fe), gefällt, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02422.9500 1.02422.9029 1.02422.1000
1.02422.9500EA 0 EUR
1.02422.9500 1.02422.9029 1.02422.1000
Calciumcarbonat, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff (max. 0,002% Fe), gefällt, SAFC®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658