Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6506-100G B6506-25G B6506-5G
SIALB6506-100GEA 355 EUR
SIALB6506-100G SIALB6506-25G SIALB6506-5G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4