Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
8.20122.0025EA
95.2
EUR
8.20122.0025
8.20122.1000
8.20122.0002
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS-Nummer: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 80 - 84 °C |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |