Benzamidin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
401790250
401791000
401790050
401795000
ACRO401790250EA
99.2
EUR
ACRO401790250
ACRO401791000
ACRO401790050
ACRO401795000
Benzamidin Hydrochlorid 99%
Benzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClN₂ Schmelzpunkt: 167…171 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS-Nummer: 1670-14-0 EINECS: 216-795-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |