N-(Hydroxymethyl)benzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12250.09
A12250.14
A12250.30
A12250.09EA
38.5
EUR
A12250.09
A12250.14
A12250.30
N-(Hydroxymethyl)benzamid ≥98%
N-(Hydroxymethyl)benzamid
Purity: 98%
CAS No.: 6282-02-6
Molecular Formula: C6H5CONHCH2OH
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2045129
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekulargewicht: 151.16 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014415 CAS-Nummer: 6282-02-6 EINECS: 228-495-0 |