Dexamethason ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17590.06
A17590.03
A17590.14
A17590.06EA
469
EUR
A17590.06
A17590.03
A17590.14
Dexamethason ≥98%
Formel:
C₂₂H₂₉FO₅ Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064136 CAS-Nummer: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 Merck Index: 14,2943 |