Dexamethason, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
0219004094 0219004025 0219004080 0219004090 0219004091
ICNA0219004094EA 1015 EUR
ICNA0219004094 ICNA0219004025 ICNA0219004080 ICNA0219004090 ICNA0219004091
Dexamethason, weißes Pulver
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Schmelzpunkt: 262…264 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9