Methylprednisolon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0639-100MG M0639-1G M0639-250MG
SIALM0639-100MGEA 176 EUR
SIALM0639-100MG SIALM0639-1G SIALM0639-250MG
Methylprednisolon, Sigma-Aldrich®
Methylprednisolon
Formel: C₂₂H₃₀O₅
Schmelzpunkt: 230 °C
MDL Number: MFCD00010591
CAS-Nummer: 83-43-2
EINECS: 201-476-4