4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SPB07337.1 SPB07337.10
MAYBSPB07337.1EA 0 EUR
MAYBSPB07337.1 MAYBSPB07337.10
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD00040183
CAS-Nummer: 6326-27-8