4-Methoxybenzamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Anisamide
125720250 125720050
ACRO125720250EA 105 EUR
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Methoxybenzamid 97%
4-Methoxybenzamid
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 295 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007995
CAS-Nummer: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %