4-Iod-2-methylimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
MO00831DA
MO00831EA
MAYBMO00831DAEA
0
EUR
MAYBMO00831DA
MAYBMO00831EA
4-Iod-2-methylimidazol
4-Iodo-2-methylimidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ |
MDL Number:
MFCD02684335 CAS-Nummer: 73746-45-9 |