4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31566.03
H31566.09
H31566.03EA
29.7
EUR
H31566.03
H31566.09
4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid 95%
4-Hydroxybenzamidin Hydrochlorid
Purity: 95%
CAS No.: 38148-63-9
Molecular Formula: C7H8N2O.HCl
Formula Weight: 172.61
Melting Point: 221-224°
MDL No.: MFCD00136405
Formel:
C₇H₉ClN₂O Schmelzpunkt: 221…224 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00136405 CAS-Nummer: 38148-63-9 |