Daidzein ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22877.03
B22877.06
B22877.14
B22877.03EA
63.9
EUR
B22877.03
B22877.06
B22877.14
Daidzein ≥97%
Daidzein
Purity: 97%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Formel:
C₁₅H₁₀O₄ Siedepunkt: 513 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 328…332 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016954 CAS-Nummer: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 Merck Index: 14,2801 |