4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21632.06 B21632.14 B21632.22
B21632.06EA 33.1 EUR
B21632.06 B21632.14 B21632.22
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 97-08-5 Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S Formula Weight: 256.07 Melting Point: 58-61° Beilstein Reference: 1978600 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007440
Formel: C₆H₃Cl₂NO₄S
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007440
CAS-Nummer: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II