4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00246DA
RDP00246EA
MAYBRDP00246DAEA
0
EUR
MAYBRDP00246DA
MAYBRDP00246EA
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆BrClO₂S |
MDL Number:
MFCD00219927 CAS-Nummer: 139937-37-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |