4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31835.03 H31835.09
H31835.03EA 21.4 EUR
H31835.03 H31835.09
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 139937-37-4 Molecular Formula: C7H6BrClO2S Formula Weight: 269.55 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 164°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01365820
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Siedepunkt: 164 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219927
CAS-Nummer: 139937-37-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II