4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
857661-10G 857661-1G 857661-50G
SIAL857661-10GEA 200 EUR
SIAL857661-10G SIAL857661-1G SIAL857661-50G
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
Formel: C₇H₁₁Cl₂N₃
Schmelzpunkt: 290…291 °C
MDL Number: MFCD00013001
CAS-Nummer: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2