4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
228050050
228050010
228050250
ACRO228050050EA
94
EUR
ACRO228050050
ACRO228050010
ACRO228050250
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid 97%
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁Cl₂N₃ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013001 CAS-Nummer: 2498-50-2 EINECS: 219-692-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |