4,5-Dicyanimidazol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile

368530050 368530250
ACRO368530050EA 39.7 EUR
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyanimidazol 99%
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR