4,5-Dichlor-2-methylimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
KM01699.1 KM01699.10 KM01699.50
MAYBKM01699.1EA 0 EUR
MAYBKM01699.1 MAYBKM01699.10 MAYBKM01699.50
4,5-Dichlor-2-methylimidazol
4,5-Dichloro-2-methylimidazole
Formel: C₄H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00051639
CAS-Nummer: 15965-33-0