4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01470.1 SB01470.10
MAYBSB01470.1EA 0 EUR
MAYBSB01470.1 MAYBSB01470.10
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
MDL Number: MFCD00153224
CAS-Nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9