4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010
360540050
360540250
ACRO360540010EA
25.9
EUR
ACRO360540010
ACRO360540050
ACRO360540250
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Schmelzpunkt: 69…76 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156129 CAS-Nummer: 66176-39-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 77 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |