3-Phenylpropionylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SB01152.1 SB01152.10 SB01152.50
MAYBSB01152.1EA 0 EUR
MAYBSB01152.1 MAYBSB01152.10 MAYBSB01152.50
3-Phenylpropionylchlorid
3-Phenylpropionylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000748
CAS-Nummer: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II