3-Phenylpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249440-25G 249440-5G
SIAL249440-25GEA 71.5 EUR
SIAL249440-25G SIAL249440-5G
3-Phenylpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000748
CAS-Nummer: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II