3-Phenylpropionylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 645-45-4
Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl
Formula Weight: 168.62
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Acrid
Melting Point: -7°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742586
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000748
Formel:
C₉H₉ClO Siedepunkt: 225 °C Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,135 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000748 CAS-Nummer: 645-45-4 EINECS: 211-443-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |