3-Phenylpropionylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
134380250 134381000
ACRO134380250EA 48.8 EUR
ACRO134380250 ACRO134381000
3-Phenylpropionylchlorid 98%
3-Phenylpropionylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Siedepunkt: 107 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,137 g/cm³
Flammpunkt: 108 °C
MDL Number: MFCD00000748
CAS-Nummer: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %