3-Nitrobenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09266.1
BTB09266.50
MAYBBTB09266.1EA
0
EUR
MAYBBTB09266.1
MAYBBTB09266.50
3-Nitrobenzamid
3-Nitrobenzamid
Formel:
C₇H₆N₂O₃ Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00007984 CAS-Nummer: 645-09-0 EINECS: 211-431-0 |