3-Sulfanyl-1-hexanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Mercaptohexan-1-ol
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 66.3 EUR
B21965.06 B21965.14
3-Sulfanyl-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Formel: C₆H₁₄OS
Siedepunkt: 250 °C
Dichte: 0.974
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792515
CAS-Nummer: 51755-83-0