5-Fluor-o-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
B24684.03
B24684.06
B24684.14
B24684.03EA
20.9
EUR
B24684.03
B24684.06
B24684.14
5-Fluor-o-anisaldehyd ≥98%
5-Fluor-o-anisaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 19415-51-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD00143458
Formel:
C₈H₇FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143458 CAS-Nummer: 19415-51-1 |