5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
379570050
379570250
ACRO379570050EA
24.9
EUR
ACRO379570050
ACRO379570250
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin 98%
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Schmelzpunkt: 64…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00222270 CAS-Nummer: 67443-38-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 69 °C |
HPLC | ≥97.5 % |