3-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
SB01949DA
SB01949.10
SB01949EE
MAYBSB01949DAEA
0
EUR
MAYBSB01949DA
MAYBSB01949.10
MAYBSB01949EE
3-Aminobenzolsulfonamid
3-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00035781 CAS-Nummer: 98-18-0 EINECS: 202-646-0 |