3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 9-Ethylcarbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, AEC, 50X, AEC, 3-Amino-9-ethylcarbazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5754-100G A5754-10G A5754-50G
SIALA5754-100GEA 236 EUR
SIALA5754-100G SIALA5754-10G SIALA5754-50G
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC), Sigma-Aldrich®
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004964
CAS-Nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III