3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 9-Ethylcarbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, AEC, 50X, AEC, 3-Amino-9-ethylcarbazole
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 34.4 EUR
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 90% tech.
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004964
CAS-Nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %