3-Amino-2,6-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 71.1 EUR
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dichlorpyridin 97%
3-Amino-2,6-dichlorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Dichte: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023417
CAS-Nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III