Natriumdesoxycholat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
89904 89905
PIER89904EA 162 EUR
PIER89904 PIER89905
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molekulargewicht: 414.56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7