3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylamidine hydrochloride
RF00749DA RF00749EA
MAYBRF00749DAEA 0 EUR
MAYBRF00749DA MAYBRF00749EA
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidin Hydrochlorid
Formel: C₉H₇ClF₆N₂
MDL Number: MFCD00276604
CAS-Nummer: 97603-94-6