3,4-Dimethylhexan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53498.06 H53498.14
H53498.06EA 98 EUR
H53498.06 H53498.14
3,4-Dimethylhexan ≥97%
3,4-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Siedepunkt: 119 °C
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.72
Flammpunkt: 6 °C (43 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039927
CAS-Nummer: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,II