3,4,5-Trihydroxybenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20620.06
B20620.14
B20620.06EA
32.7
EUR
B20620.06
B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamid ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 618-73-5
Molecular Formula: C7H7NO4
Formula Weight: 169.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2644549
Formel:
C₇H₇NO₄ Siedepunkt: 403 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014800 CAS-Nummer: 618-73-5 EINECS: 210-561-5 |