Acetonitril
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
2216.2
2216.4
ROTH2216.2EA
0
EUR
ROTH2216.2
ROTH2216.4
Acetonitril
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molekulargewicht: 41.05 g/mol Siedepunkt: 81.6 Schmelzpunkt: –45.7 °C Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN-Nummer: 1648 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |