Ethyl-2-methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate

M-Clarity™ quality level = MQ200

E35400-100G E35400-25G
SIALE35400-100GEA 136 EUR
SIALE35400-100G SIALE35400-25G
Ethyl-2-methylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.0238 g/cm³ (15.3 °C)
MDL Number: MFCD00009164
CAS-Nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR