Ethyl-2-methylacetoacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
326110250 326111000
ACRO326110250EA 34.2 EUR
ACRO326110250 ACRO326111000
Ethyl-2-methylacetoacetat 95%
Ethyl-2-methylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
MDL Number: MFCD00009164
CAS-Nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %