Ethyl-2-methylacetoacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14 A11629.22 A11629.36
A11629.14EA 36.2 EUR
A11629.14 A11629.22 A11629.36
Ethyl-2-methylacetoacetat 95%
Ethyl-2-methylacetoacetat
Purity: 95% CAS No.: 609-14-3 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Ester-like Melting Point: -45° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 1071742 MDL No.: MFCD00009164
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 185 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.019
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009164
CAS-Nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9