2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19902.03 L19902.06
L19902.03EA 22.8 EUR
L19902.03 L19902.06
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 21320-91-2 Molecular Formula: C7H6ClNO5S Formula Weight: 251.65 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2136023 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094697
Formel: C₇H₆ClNO₅S
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094697
CAS-Nummer: 21320-91-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III