2-Mercaptoimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
L01346.03
L01346.06
L01346.14
L01346.03EA
50.7
EUR
L01346.03
L01346.06
L01346.14
2-Mercaptoimidazol ≥98%
2-Mercaptoimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 872-35-5
Molecular Formula: C3H4N2S
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 105775
Formel:
C₃H₄N₂S Molekulargewicht: 100.14 g/mol Schmelzpunkt: 222…227 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005188 CAS-Nummer: 872-35-5 EINECS: 212-823-4 |