2-Mercaptoimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
284297-1G
284297-5G
SIAL284297-1GEA
68.5
EUR
SIAL284297-1G
SIAL284297-5G
2-Mercaptoimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoimidazole
Formel:
C₃H₄N₂S |
MDL Number:
MFCD00005188 CAS-Nummer: 872-35-5 EINECS: 212-823-4 |