2-Mercaptobenzimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzimidazole-2-thiol, 1,3-Dihydro-2H-benzo[d]imidazole-2-thione, Rabeprazole Related Compound C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
Purity: 97%
CAS No.: 583-39-1
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Flash Point:
Formel:
C₇H₆N₂S Molekulargewicht: 150.2 g/mol Siedepunkt: 376 Schmelzpunkt: 305…310 °C Dichte: 1.42 Flammpunkt: >250 °C (487 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466107 CAS-Nummer: 583-39-1 EINECS: 209-502-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...