2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
275370250
275370050
ACRO275370250EA
106
EUR
ACRO275370250
ACRO275370050
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 99+%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formel:
C₈H₈N₂OS Molekulargewicht: 180.23 g/mol Siedepunkt: 400 Schmelzpunkt: 255…262 °C |
MDL Number:
MFCD00134581 CAS-Nummer: 37052-78-1 EINECS: 253-326-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 255 to 260 °C |
HPLC | ≥99.0 % |