2-Iod-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
RH00543.250
RH00543.1
MAYBRH00543.250EA
0
EUR
MAYBRH00543.250
MAYBRH00543.1
2-Iod-3-nitrobenzoesäure
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄INO₄ |
MDL Number:
MFCD00277941 CAS-Nummer: 5398-69-6 |