2-Hydroxybenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H19859-25G H19859-5G
SIALH19859-25GEA 130 EUR
SIALH19859-25G SIALH19859-5G
2-Hydroxybenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 320…322 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127894
CAS-Nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4