1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
93370-1KG
93370-250G
SIAL93370-1KGEA
52.3
EUR
SIAL93370-1KG
SIAL93370-250G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
Formel:
C₆H₁₄O₃ Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53 °C Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004694 CAS-Nummer: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |